2-Hydroxy-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₁₆BNO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11223287 CAS Number: 1256358-90-3 |