Stampa…
4-Bromo-2-pyridone 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromopyridin-2-ol, 4-bromo-1,2-dihydropyridin-2-one, 4-Bromo-2-hydroxypyridine
OR40285-1G OR40285-5G
APOSOR40285-1GEA 14.7 EUR
APOSOR40285-1G APOSOR40285-5G
4-Bromo-2-pyridone 99%
4-Bromo-2-pyridone
Formula: C₅H₄BrNO
Peso molecolare: 174,00 g/mol
Punto di fusione: 201…204 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234041
CAS Number: 36953-37-4