Stampa…
Methyl-5-bromo-1,3-benzoxazole-7-carboxylate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40282-1G OR40282-500MG
APOSOR40282-1GEA 237 EUR
APOSOR40282-1G APOSOR40282-500MG
Methyl-5-bromo-1,3-benzoxazole-7-carboxylate 95+%
Methyl-5-bromo-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
Formula: C₉H₆BrNO₃
Punto di fusione: 165…167 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16140293
CAS Number: 1221792-83-1