Stampa…
Methyl-2-bromo-5-ethylthiazole-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40280-1G OR40280-250MG
APOSOR40280-1GEA 69.6 EUR
APOSOR40280-1G APOSOR40280-250MG
Methyl-2-bromo-5-ethylthiazole-4-carboxylate
Methyl-2-bromo-5-ethylthiazole-4-carboxylate
Formula: C₇H₈BrNO₂S
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11706992
CAS Number: 81569-46-2