Stampa…
3-Iodo-4-methylbenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40274-1G OR40274-5G
APOSOR40274-1GEA 19 EUR
APOSOR40274-1G APOSOR40274-5G
3-Iodo-4-methylbenzonitrile
3-Iodo-4-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₆IN
Peso molecolare: 243,444 g/mol
Punto di fusione: 55…58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797817
CAS Number: 42872-79-7