Stampa…
2,6-Dichloro-4-hydroxypyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40260-1G OR40260-250MG
APOSOR40260-1GEA 19 EUR
APOSOR40260-1G APOSOR40260-250MG
2,6-Dichloro-4-hydroxypyridine
2,6-Dichloro-4-hydroxypyridine
Formula: C₅H₃Cl₂NO
Peso molecolare: 163,9894 g/mol
Punto di fusione: 201…202 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00955619
CAS Number: 17228-74-9