Stampa…
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40241-1G OR40241-5G OR40241-10G
APOSOR40241-1GEA 40.6 EUR
APOSOR40241-1G APOSOR40241-5G APOSOR40241-10G
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylic acid 97%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylic acid
Formula: C₈H₆N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08272240
CAS Number: 754214-42-1