Stampa…
tert-Butyl-4-(N-methoxy-N-methylcarbamoyl)-1-piperidinecarboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(N-Methoxy-N-methylcarbamoyl)-1-piperidinecarboxylic Acid tert-Butyl Ester, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-N-methoxy-N-methyl-4-piperidinecarboxamide, 1-Boc-N-methoxy-N-methyl-4-piperidinecarboxamide, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-(N-methoxy-N-methylcarbamoyl)pipe
OR40239-10G OR40239-5G
APOSOR40239-10GEA 98.9 EUR
APOSOR40239-10G APOSOR40239-5G
tert-Butyl-4-(N-methoxy-N-methylcarbamoyl)-1-piperidinecarboxylate 98%
tert-Butyl-4-(N-methoxy-N-methylcarbamoyl)-1-piperidinecarboxylate
Formula: C₁₃H₂₄N₂O₄
Peso molecolare: 272,35 g/mol
Punto di ebollizione: 150 °C/0,1mmHg
Punto di fusione: 73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368262
CAS Number: 139290-70-3