Stampa…
2-Chloropyrimidine-5-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40235-1G OR40235-5G
APOSOR40235-1GEA 16.1 EUR
APOSOR40235-1G APOSOR40235-5G
2-Chloropyrimidine-5-carboxylic acid
2-Chloropyrimidine-5-carboxylic acid
Formula: C₅H₃ClN₂O₂
Peso molecolare: 158,5400 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06739036
CAS Number: 374068-01-6