Stampa…
1H-Indole-7-carbonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR40232-10G OR40232-25G OR40232-5G
APOSOR40232-10GEA 311 EUR
APOSOR40232-10G APOSOR40232-25G APOSOR40232-5G
1H-Indole-7-carbonitrile 97%
1H-Indole-7-carbonitrile
Formula: C₉H₆N₂
Peso molecolare: 142,1573 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00800653
CAS Number: 96631-87-7