Stampa…
1H-Indazole-6-carboxaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1H-Indazole-6-carbaldehyde, 6-Formylindazole, INDAZOLE-6-CARBOXALDEHYDE, 6-Formyl-1H-indazole
OR40229-1G OR40229-250MG
APOSOR40229-1GEA 58.2 EUR
APOSOR40229-1G APOSOR40229-250MG
1H-Indazole-6-carboxaldehyde 97%
1H-Indazole-6-carboxaldehyde
Formula: C₈H₆N₂O
Peso molecolare: 146,15 g/mol
Punto di fusione: 181…185 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06738282
CAS Number: 669050-69-5