Stampa…
7-Bromo-3-chloroisoquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40228-1G OR40228-250MG
APOSOR40228-1GEA 159 EUR
APOSOR40228-1G APOSOR40228-250MG
7-Bromo-3-chloroisoquinoline
7-Bromo-3-chloroisoquinoline
Formula: C₉H₅BrClN
Peso molecolare: 242,4997 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11044699
CAS Number: 1029720-65-7