Stampa…
3-Bromoisoquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40221-1G OR40221-250MG
APOSOR40221-1GEA 43.5 EUR
APOSOR40221-1G APOSOR40221-250MG
3-Bromoisoquinoline
3-Bromoisoquinoline
Formula: C₉H₆BrN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234479
CAS Number: 34784-02-6