Stampa…
6-Bromo-3-chloroisoquinoline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40220-1G OR40220-250MG
APOSOR40220-1GEA 0 EUR
APOSOR40220-1G APOSOR40220-250MG
6-Bromo-3-chloroisoquinoline 97%
6-Bromo-3-chloroisoquinoline
Formula: C₉H₅BrClN
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08703290
CAS Number: 552331-06-3