Stampa…
(R)-1-Boc-4-Oxopiperidine-2-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2R)-4-Oxopiperidine-2-carboxylic acid, N-BOC protected, (R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid
OR40210-1G OR40210-5G
APOSOR40210-1GEA 82.8 EUR
APOSOR40210-1G APOSOR40210-5G
(R)-1-Boc-4-Oxopiperidine-2-carboxylic acid 95%
(R)-1-Boc-4-Oxopiperidine-2-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₇NO₅
Punto di fusione: 119…124 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09953681
CAS Number: 1212176-33-4