Stampa…
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2S)-4-Oxopiperidine-2-carboxylic acid, N-BOC protected, 4-Oxo-L-pipecolinic acid, N-BOC protected, (S)-(-)-1-Boc-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid, (S)-1-Boc-4-oxopipecolic acid, (2S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid
OR40209-1G OR40209-5G
APOSOR40209-1GEA 85.7 EUR
APOSOR40209-1G APOSOR40209-5G
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid 97%
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₇NO₅
Punto di fusione: 121…125 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094867
CAS Number: 198646-60-5