Stampa…
(R)-(-)-tert-Leucinol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: D-tert-Leucinol, (2S)-2-Amino-3,3-dimethyl-1-hydroxybutane, (R)-2-Amino-3,3-dimethylbutan-1-ol
OR40208-1G OR40208-5G
APOSOR40208-1GEA 27.7 EUR
APOSOR40208-1G APOSOR40208-5G
(R)-(-)-tert-Leucinol 98%
(R)-(-)-tert-Leucinol
Formula: C₆H₁₅NO
Peso molecolare: 117,19 g/mol
Punto di ebollizione: 70 °C/0,4mmHg
Punto di fusione: 30…33 °C
Densità: 0,9 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01076574
CAS Number: 112245-09-7