Stampa…
5-Methylthiazole-4-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40207-1G OR40207-250MG OR40207-5G
APOSOR40207-1GEA 43.7 EUR
APOSOR40207-1G APOSOR40207-250MG APOSOR40207-5G
5-Methylthiazole-4-carboxylic acid 98%
5-Methylthiazole-4-carboxylic acid
Formula: C5H5NO2S
Peso molecolare: 143,1600 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06738813
CAS Number: 120237-76-5