Stampa…
3-Bromo-2-hydroxypyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Bromopyridin-2(1H)-one, 3-Bromopyridin-2-ol, 3-Bromo-2-pyridinol
OR40206-1G OR40206-25G OR40206-5G
APOSOR40206-1GEA 49.5 EUR
APOSOR40206-1G APOSOR40206-25G APOSOR40206-5G
3-Bromo-2-hydroxypyridine 98%
3-Bromo-2-hydroxypyridine
Formula: C₅H₄BrNO
Peso molecolare: 174 g/mol
Punto di fusione: 179…189 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03411569
CAS Number: 13466-43-8