Cloruro di 3,5-dimetilbenzoile
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₉H₉ClO Punto di ebollizione: 127 °C/20mmHg Densità: 1,14 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02313742 CAS Number: 6613-44-1 EINECS: 413-010-9 UN: 3265 ADR: 8,II |