Stampa…
4-Bromophthalic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40201-25G OR40201-100G
APOSOR40201-25GEA 108 EUR
APOSOR40201-25G APOSOR40201-100G
4-Bromophthalic acid 98%
4-Bromophthalic acid
Formula: C₈H₅BrO₄
Peso molecolare: 245,03 g/mol
Punto di fusione: 162…164 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043538
CAS Number: 6968-28-1