Stampa…
2-Amino-5-chloro-4-methylpyridine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-5-chloro-4-picoline
OR40192-5G OR40192-25G OR40192-100G
APOSOR40192-5GEA 65.5 EUR
APOSOR40192-5G APOSOR40192-25G APOSOR40192-100G
2-Amino-5-chloro-4-methylpyridine 95+%
2-Amino-5-chloro-4-methylpyridine
Formula: C₆H₇ClN₂
Peso molecolare: 142,5900 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06410759
CAS Number: 36936-27-3