Stampa…
3-Amino-2,6-dibromopyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,6-Dibromopyridin-3-amine
OR40191-25G OR40191-5G
APOSOR40191-25GEA 62.6 EUR
APOSOR40191-25G APOSOR40191-5G
3-Amino-2,6-dibromopyridine
3-Amino-2,6-dibromopyridine
Formula: C₅H₄Br₂N₂
Peso molecolare: 251,9100 g/mol
Punto di fusione: 147…148 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00128862
CAS Number: 39856-57-0