3-Amino-6-bromo-2-methylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-Amino-2-bromo-6-methylpyridine, 6-Bromo-2-methylpyridin-3-amine
OR40190-1G
OR40190-5G
OR40190-10G
APOSOR40190-1GEA
14.7
EUR
APOSOR40190-1G
APOSOR40190-5G
APOSOR40190-10G
3-Amino-6-bromo-2-methylpyridine
3-Amino-6-bromo-2-methylpyridine
Formula:
C₆H₇BrN₂ Peso molecolare: 187,04 g/mol Punto di fusione: 110…111 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03095086 CAS Number: 126325-47-1 |