Stampa…
6-Bromo-4H-imidazo[4,5-b]pyridine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40185-1G OR40185-5G
APOSOR40185-1GEA 96 EUR
APOSOR40185-1G APOSOR40185-5G
6-Bromo-4H-imidazo[4,5-b]pyridine 96%
6-Bromo-4H-imidazo[4,5-b]pyridine
Formula: C₆H₄BrN₃
Peso molecolare: 198,0200 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08706033
CAS Number: 28279-49-4