Stampa…
5-Bromobenzotriazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-1H-1,2,3-benzotriazole, 5-Bromo-1H-benzotriazole
OR40184-1G OR40184-5G
APOSOR40184-1GEA 123 EUR
APOSOR40184-1G APOSOR40184-5G
5-Bromobenzotriazole 95%
5-Bromobenzotriazole
Formula: C₆H₄BrN₃
Peso molecolare: 198,02 g/mol
Punto di fusione: 152…154 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00464510
CAS Number: 32046-62-1