Stampa…
6-Thioguanine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 6-Mercaptoguanine, 2-Amino-6-purinethiol, 2-Amino-3,7-dihydro-6H-purine-6-thione, 2-Amino-6-mercaptopurine
OR4016-1G OR4016-5G OR4016-25G
APOSOR4016-1GEA 16.1 EUR
APOSOR4016-1G APOSOR4016-5G APOSOR4016-25G
6-Thioguanine
6-Thioguanine
Formula: C₅H₅N₅S
Peso molecolare: 167,19 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00233553
CAS Number: 154-42-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III