Stampa…
4-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Methyl-1H-indazol-5-yl)boronic acid
OR40151-500MG OR40151-1G OR40151-5G
APOSOR40151-500MGEA 58.2 EUR
APOSOR40151-500MG APOSOR40151-1G APOSOR40151-5G
4-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid 96%
4-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid
Formula: C₈H₉BN₂O₂
Peso molecolare: 175,9800 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12028644
CAS Number: 1245816-09-4