Stampa…
3-[2-(Dimethylamino)ethylcarbamoyl]benzeneboronic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-((2-(Dimethylamino)ethyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
OR4014-1G OR4014-5G
APOSOR4014-1GEA 273 EUR
APOSOR4014-1G APOSOR4014-5G
3-[2-(Dimethylamino)ethylcarbamoyl]benzeneboronic acid 96%
3-[2-(Dimethylamino)ethylcarbamoyl]benzeneboronic acid
Formula: C₁₁H₁₇BN₂O₃
Peso molecolare: 236,08 g/mol
Punto di fusione: 42…45 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04115706
CAS Number: 850567-31-6