Stampa…
6-Bromo-4-methyl-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40121-100MG OR40121-1G
APOSOR40121-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR40121-100MG APOSOR40121-1G
6-Bromo-4-methyl-1H-indazole
6-Bromo-4-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₇BrN₂
Peso molecolare: 211.0600 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07781476
CAS Number: 885520-98-9