Stampa…
3-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-(morpholine-4-carbonyl)phenyl)boronic acid, 3-(Morpholine-4-carbonyl)phenylboronic acid, 3-(4-Morpholinylcarbonyl)benzeneboronic acid
OR4012-1G OR4012-5G
APOSOR4012-1GEA 173 EUR
APOSOR4012-1G APOSOR4012-5G
3-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid 96%
3-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₁H₁₄BNO₄
Peso molecolare: 235,05 g/mol
Punto di fusione: 124…130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115687
CAS Number: 723281-55-8