Stampa…
4-Bromo-5-methyl-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40118-1G OR40118-250MG OR40118-5G
APOSOR40118-1GEA 97.4 EUR
APOSOR40118-1G APOSOR40118-250MG APOSOR40118-5G
4-Bromo-5-methyl-1H-indazole
4-Bromo-5-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₇BrN₂
Peso molecolare: 211,0600 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11044156
CAS Number: 926922-40-9