Stampa…
4-Iodophenyl isocyanate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR401069-1G OR401069-5G
APOSOR401069-1GEA 33.5 EUR
APOSOR401069-1G APOSOR401069-5G
4-Iodophenyl isocyanate
4-Iodophenyl isocyanate
When melted, may contain small amount of sediment.
Formula: C₇H₄INO
Punto di fusione: 44…48 °C
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00013875
CAS Number: 15845-62-2