Stampa…
3-Iodophenyl isocyanate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR401068-1G OR401068-25G OR401068-5G
APOSOR401068-1GEA 72.5 EUR
APOSOR401068-1G APOSOR401068-25G APOSOR401068-5G
3-Iodophenyl isocyanate
3-Iodophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₇H₄INO
Punto di ebollizione: 55 °C/0,23mmHg
Densità: 1,86 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00037088
CAS Number: 23138-56-9
UN: 2206
ADR: 6.1,III