Stampa…
2-Iodophenyl isocyanate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR401067-1G OR401067-25G OR401067-5G
APOSOR401067-1GEA 58 EUR
APOSOR401067-1G APOSOR401067-25G APOSOR401067-5G
2-Iodophenyl isocyanate
2-Iodophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₇H₄INO
Punto di ebollizione: 245 °C
Densità: 1,891 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00673044
CAS Number: 128255-31-2
UN: 2206
ADR: 6.1,III