Stampa…
Methyl-5-iodo-2-methoxybenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 5-iodo-2-methoxybenzoate, 5-Iodo-2-methoxybenzoic acid methyl ester
OR401043-10G OR401043-1G OR401043-5G
APOSOR401043-10GEA 139 EUR
APOSOR401043-10G APOSOR401043-1G APOSOR401043-5G
Methyl-5-iodo-2-methoxybenzoate
Methyl-5-iodo-2-methoxybenzoate
Formula: C₉H₉IO₃
Peso molecolare: 292,07 g/mol
Punto di fusione: 57…61 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02683862
CAS Number: 40757-09-3