Stampa…
4-Chloro-3-nitrobenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
OR401027-25G OR401027-5G
APOSOR401027-25GEA 91.6 EUR
APOSOR401027-25G APOSOR401027-5G
4-Chloro-3-nitrobenzyl alcohol
4-Chloro-3-nitrobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆ClNO₃
Peso molecolare: 187,58 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007086
CAS Number: 55912-20-4