Stampa…
2-Chloro-6-nitrobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR401012-1G OR401012-25G OR401012-5G
APOSOR401012-1GEA 24.4 EUR
APOSOR401012-1G APOSOR401012-25G APOSOR401012-5G
2-Chloro-6-nitrobenzaldehyde
2-Chloro-6-nitrobenzaldehyde
Formula: C₇H₄ClNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007204
CAS Number: 6361-22-4