Stampa…
α-Bromo-2-chloro-4-nitrotoluene
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR401009-1G OR401009-250MG
APOSOR401009-1GEA 335 EUR
APOSOR401009-1G APOSOR401009-250MG
α-Bromo-2-chloro-4-nitrotoluene
α-Bromo-2-chloro-4-nitrotoluene
Formula: C₇H₅BrClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 42533-63-1
UN: 3261
ADR: 8,III