Stampa…
2-Chloro-3-nitrobenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR401003-1G OR401003-5G
APOSOR401003-1GEA 125 EUR
APOSOR401003-1G APOSOR401003-5G
2-Chloro-3-nitrobenzaldehyde 95%
2-Chloro-3-nitrobenzaldehyde
Formula: C₇H₄ClNO₃
Peso molecolare: 185,5700 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08236804
CAS Number: 58755-57-0