Stampa…
3-Chloro-5-methoxybenzonitrile, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR401002-1G OR401002-5G
APOSOR401002-1GEA 94.5 EUR
APOSOR401002-1G APOSOR401002-5G
3-Chloro-5-methoxybenzonitrile, grado tecnico
3-Chloro-5-methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₆ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11505060
CAS Number: 473923-96-5