Stampa…
4-Chloro-3-methoxybenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR401000-25G OR401000-5G
APOSOR401000-25GEA 202 EUR
APOSOR401000-25G APOSOR401000-5G
4-Chloro-3-methoxybenzoic acid
4-Chloro-3-methoxybenzoic acid
Formula: C₈H₇ClO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00269640
CAS Number: 85740-98-3