Stampa…
2-Methoxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methoxybenzeneboronic acid pinacol ester, 2-Methoxyphenylboronic acid, pinacol ester, 2-(2-Methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR4010-25G OR4010-5G
APOSOR4010-25GEA 495 EUR
APOSOR4010-25G APOSOR4010-5G
2-Methoxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
2-Methoxyphenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₉BO₃
Peso molecolare: 234,10 g/mol
Punto di fusione: 78…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05863916
CAS Number: 190788-60-4