2-Iodo-1,3-dimethoxybenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₈H₉IO₂ Punto di fusione: 105…106 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD05865214 CAS Number: 16932-44-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |