Stampa…
2-Chloro-6-methoxybenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR400979-25G OR400979-5G
APOSOR400979-25GEA 358 EUR
APOSOR400979-25G APOSOR400979-5G
2-Chloro-6-methoxybenzaldehyde
2-Chloro-6-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₇ClO₂
Peso molecolare: 170,5900 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08059233
CAS Number: 29866-54-4