Stampa…
2-Chloro-6-methoxybenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR400971-1G OR400971-5G
APOSOR400971-1GEA 93.1 EUR
APOSOR400971-1G APOSOR400971-5G
2-Chloro-6-methoxybenzonitrile
2-Chloro-6-methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₆ClNO
Peso molecolare: 167,5900 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00019743
CAS Number: 6575-10-6