Stampa…
2-Chloro-5-methoxybenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR400965-1G OR400965-5G
APOSOR400965-1GEA 75.7 EUR
APOSOR400965-1G APOSOR400965-5G
2-Chloro-5-methoxybenzaldehyde
2-Chloro-5-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₇ClO₂
Peso molecolare: 170,5900 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11845925
CAS Number: 13719-61-4