Stampa…
2,2'-Furil dioxime 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400953-5G OR400953-1G
APOSOR400953-5GEA 411 EUR
APOSOR400953-5G APOSOR400953-1G
2,2'-Furil dioxime 97%
2,2'-Furil dioxime
Mixture of isomers
Formula: C₁₀H₈N₂O₄
Peso molecolare: 220,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075315
CAS Number: 522-27-0