Stampa…
Methyl-2-bromo-5-propylthiazole-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-bromo-5-propylthiazole-4-carboxylate
OR40095-1G OR40095-250MG
APOSOR40095-1GEA 98.9 EUR
APOSOR40095-1G APOSOR40095-250MG
Methyl-2-bromo-5-propylthiazole-4-carboxylate
Methyl-2-bromo-5-propylthiazole-4-carboxylate
Formula: C₈H₁₀BrNO₂S
Peso molecolare: 264,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11706993
CAS Number: 1120214-96-1