Methyl-2-bromo-5-methylthiazole-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Methyl 2-bromo-5-methylthiazole-4-carboxylate
OR40094-1G
OR40094-250MG
APOSOR40094-1GEA
139
EUR
APOSOR40094-1G
APOSOR40094-250MG
Methyl-2-bromo-5-methylthiazole-4-carboxylate
Methyl-2-bromo-5-methylthiazole-4-carboxylate
Formula:
C₆H₆BrNO₂S Peso molecolare: 236,09 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD14702517 CAS Number: 56355-61-4 |